2-Fluoro-5-iodotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
PC3800-25G PC3800-100G PC3800-500G
APOSPC3800-25GEA 22 EUR
APOSPC3800-25G APOSPC3800-100G APOSPC3800-500G
2-Fluoro-5-iodotoluene 99%
2-Fluoro-5-iodotoluene
Formule: C₇H₆FI
Kookpunt: 86…87 °C/9mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013710
CAS nummer: 452-68-6
EINECS: 207-206-1