3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 EUR
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671768
CAS nummer: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8,II