(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3802-100G PC3802-25G PC3802-5G
APOSPC3802-100GEA 157 EUR
APOSPC3802-100G APOSPC3802-25G APOSPC3802-5G
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Smeltpunt: 110…116 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060353
CAS nummer: 452-14-2
EINECS: 610-231-4