3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3806-1G PC3806-5G
APOSPC3806-1GEA 359 EUR
APOSPC3806-1G APOSPC3806-5G
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane
Formule: C₅H₅F₇O₄
Smeltpunt: 113…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093308
CAS nummer: 77953-71-0