1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3808-1G PC3808-5G
APOSPC3808-1GEA 54.1 EUR
APOSPC3808-1G APOSPC3808-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₄HF₉O₃S
Kookpunt: 77…78 °C
Dichtheid: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093340
CAS nummer: 156241-41-7
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II