3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 461 EUR
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 153…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00973904
CAS nummer: 25026-64-6