4-Fluoro-2-iodotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
PC3810-100G PC3810-25G
APOSPC3810-100GEA 116 EUR
APOSPC3810-100G APOSPC3810-25G
4-Fluoro-2-iodotoluene 98%
4-Fluoro-2-iodotoluene
Formule: C₇H₆FI
Kookpunt: 204…208 °C
Dichtheid: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013709
CAS nummer: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7