4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3810A-10G PC3810A-1G PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA 29.2 EUR
APOSPC3810A-10G APOSPC3810A-1G APOSPC3810A-5G
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
4-Fluoro-3-iodotoluene
Formule: C₇H₆FI
Kookpunt: 122…125 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079759
CAS nummer: 452-82-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III