2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,6-Difluorobenzothiazol-2-ylamine
PC3812-5G PC3812-100G PC3812-25G
APOSPC3812-5GEA 42.4 EUR
APOSPC3812-5G APOSPC3812-100G APOSPC3812-25G
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Formule: C₇H₄F₂N₂S
MW: 186.18 g/mol
Smeltpunt: 216…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276099
CAS nummer: 119256-40-5