1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3813-1G PC3813-25G PC3813-5G
APOSPC3813-1GEA 46.8 EUR
APOSPC3813-1G APOSPC3813-25G APOSPC3813-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₅H₃F₉O
Kookpunt: 72,7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00476468
CAS nummer: 993-95-3