Oil 10 S
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3815E-1LB PC3815E-4LB
APOSPC3815E-1LBEA 695 EUR
APOSPC3815E-1LB APOSPC3815E-4LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
Dichtheid: 1,868 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 9002-83-9