Oil 10 S
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3816-1LB PC3816-4LB
APOSPC3816-1LBEA 1370 EUR
APOSPC3816-1LB APOSPC3816-4LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Dichtheid: 1.895 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 9002-83-9