Oil 10 S
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3816A-1LB PC3816A-4LB
APOSPC3816A-1LBEA 695 EUR
APOSPC3816A-1LB APOSPC3816A-4LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Smeltpunt: >260 °C
Dichtheid: 1.9
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 9002-83-9