(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3817A-25G PC3817A-1G PC3817A-5G
APOSPC3817A-25GEA 57 EUR
APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-1G APOSPC3817A-5G
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 133…140 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044402
CAS nummer: 395-33-5
EINECS: 206-899-8