2-Fluoro-p-anisaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3817EC-100G PC3817EC-25G PC3817EC-5G
APOSPC3817EC-100GEA 0 EUR
APOSPC3817EC-100G APOSPC3817EC-25G APOSPC3817EC-5G
2-Fluoro-p-anisaldehyde 95%
2-Fluoro-p-anisaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 43…48 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236679
CAS nummer: 331-64-6