2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3817F-100G PC3817F-25G
APOSPC3817F-100GEA 110 EUR
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Smeltpunt: 102…104 °C
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042291
CAS nummer: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III