2-Fluoro-6-methoxyphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3817J-25G PC3817J-5G
APOSPC3817J-25GEA 371 EUR
APOSPC3817J-25G APOSPC3817J-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-6-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Kookpunt: 130…131 °C/36mmHg
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075140
CAS nummer: 73943-41-6