4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3817K-100G PC3817K-25G PC3817K-5G
APOSPC3817K-100GEA 274 EUR
APOSPC3817K-100G APOSPC3817K-25G APOSPC3817K-5G
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Kookpunt: 195 °C
Dichtheid: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070797
CAS nummer: 450-93-1