2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3817KP-1G PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 22 EUR
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
Kookpunt: 75…79 °C/0,7mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236680
CAS nummer: 446-07-1