2-Fluoro-p-toluidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
PC3817KS-100G PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 57 EUR
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluoro-p-toluidine 99%
2-Fluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C/7mmHg
Smeltpunt: 3
Dichtheid: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040975
CAS nummer: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III