3-Fluoro-o-toluidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
PC3817L-100G PC3817L-25G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 83.3 EUR
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluoro-o-toluidine 99%
3-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 205 °C
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007760
CAS nummer: 443-86-7