3-Fluoro-p-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC3818-100G
PC3818-25G
APOSPC3818-100GEA
78.9
EUR
APOSPC3818-100G
APOSPC3818-25G
3-Fluoro-p-toluidine 98%
3-Fluoro-p-toluidine
Formule:
C₇H₈FN Kookpunt: 93 °C/12mmHg Smeltpunt: 30…35 °C Dichtheid: 1,093 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007762 CAS nummer: 452-77-7 EINECS: 207-212-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |