3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3821-1G PC3821-5G PC3821-25G
APOSPC3821-1GEA 110 EUR
APOSPC3821-1G APOSPC3821-5G APOSPC3821-25G
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236331
CAS nummer: 56773-33-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III