5-Fluoro-o-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC3822-100G PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-100GEA 27.8 EUR
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluoro-o-toluidine 98%
5-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 98…100 °C/15mmHg
Smeltpunt: 37…40 °C
Dichtheid: 1.13
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007764
CAS nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III