4-Fluoro-3-methylanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 EUR
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
4-Fluoro-3-methylanisole
Formule: C₈H₉FO
Kookpunt: 174…175 °C/762mmHg
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042293
CAS nummer: 2338-54-7