3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3822J-1G PC3822J-5G
APOSPC3822J-1GEA 117 EUR
APOSPC3822J-1G APOSPC3822J-5G
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClFN₂
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275569
CAS nummer: 175277-88-0