3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3823BT-25G PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA 26.3 EUR
APOSPC3823BT-25G APOSPC3823BT-100G
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
3-Fluoro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Kookpunt: 203…205 °C
Smeltpunt: 47…51 °C
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153174
CAS nummer: 170572-49-3
ADR: 6.1,III