5-Fluoro-2-toluoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3823CG-25G PC3823CG-5G
APOSPC3823CG-25GEA 93.5 EUR
APOSPC3823CG-25G APOSPC3823CG-5G
5-Fluoro-2-toluoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-toluoyl chloride
Intermediate for tricyclic azepine, oxytocin & vasopressin receptor antagonists, USP 5,532,235 (1996).
Formule: C₈H₆ClFO
Kookpunt: 108 °C/24mmHg
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236681
CAS nummer: 21900-39-0
UN: 3265
ADR: 8,II