(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3823CM-25G PC3823CM-50G PC3823CM-5G
APOSPC3823CM-25GEA 80.4 EUR
APOSPC3823CM-25G APOSPC3823CM-50G APOSPC3823CM-5G
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 96%
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Kookpunt: 76 °C/22mmHg
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041323
CAS nummer: 403-40-7
EINECS: 206-958-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable