2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3823D-1G PC3823D-5G PC3823D-25G
APOSPC3823D-1GEA 22 EUR
APOSPC3823D-1G APOSPC3823D-5G APOSPC3823D-25G
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Kookpunt: 168 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042470
CAS nummer: 151412-12-3
UN: 3265
ADR: 8,II