2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3823R-50MG PC3823R-1G PC3823R-5G
APOSPC3823R-50MGEA 22 EUR
APOSPC3823R-50MG APOSPC3823R-1G APOSPC3823R-5G
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNO
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068203
CAS nummer: 175204-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III