2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3823S-1G PC3823S-25G PC3823S-5G
APOSPC3823S-1GEA 32.2 EUR
APOSPC3823S-1G APOSPC3823S-25G APOSPC3823S-5G
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₆FNO
Kookpunt: 187…192 °C
Dichtheid: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037071
CAS nummer: 102561-42-2