5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3823W-100G PC3823W-25G PC3823W-5G
APOSPC3823W-100GEA 333 EUR
APOSPC3823W-100G APOSPC3823W-25G APOSPC3823W-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Formule: C₈H₆FNS
Kookpunt: 101 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046800
CAS nummer: 175205-39-7
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III