2-Fluoro-4-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Fluoro-4-picoline
PC3824-100G
PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA
48.3
EUR
APOSPC3824-100G
APOSPC3824-25G
2-Fluoro-4-methylpyridine 97%
2-Fluoro-4-methylpyridine
Formule:
C₆H₆FN Kookpunt: 155…156 °C Dichtheid: 1,078 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041224 CAS nummer: 461-87-0 UN: 1993 ADR: 3,III |