2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-6-picoline
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 24.9 EUR
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₆FN
Kookpunt: 140…141 °C
Dichtheid: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041226
CAS nummer: 407-22-7