4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3828-10G PC3828-1G PC3828-25G
APOSPC3828-10GEA 48.3 EUR
APOSPC3828-10G APOSPC3828-1G APOSPC3828-25G
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Formule: C₉H₉F
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042297
CAS nummer: 350-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III