1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3831-1G PC3831-5G
APOSPC3831-1GEA 29.2 EUR
APOSPC3831-1G APOSPC3831-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₅H₂Br₂F₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094229
CAS nummer: 396716-52-2