Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3846-25G PC3846-5G
APOSPC3846-25GEA 257 EUR
APOSPC3846-25G APOSPC3846-5G
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Morpholinium hexafluorophosphate
Formule: C₄H₁₀F₆NOP
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067328
CAS nummer: 25866-83-5