Octafluoroadipoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3847-25G PC3847-5G
APOSPC3847-25GEA 965 EUR
APOSPC3847-25G APOSPC3847-5G
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Octafluoroadipoyl chloride
Formule: C₆Cl₂F₈O₂
Kookpunt: 42…45 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054726
CAS nummer: 336-06-1
UN: 3265
ADR: 8,III