2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3849-25G PC3849-5G PC3849-1G
APOSPC3849-25GEA 566 EUR
APOSPC3849-25G APOSPC3849-5G APOSPC3849-1G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate
Formule: C₆H₃F₁₁O₃S
Kookpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093341
CAS nummer: 17352-10-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II