2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 55.5 EUR
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 99…101 °C
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007652
CAS nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III