2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3861-5G PC3861-1G PC3861-10G
APOSPC3861-5GEA 162 EUR
APOSPC3861-5G APOSPC3861-1G APOSPC3861-10G
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine
Formule: C₆H₂Br₂F₃N
MW: 304.892 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687233
CAS nummer: 79623-38-4