3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 67.2 EUR
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₄N
Dichtheid: 1,774 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061304
CAS nummer: 1031929-01-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III