5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3863-5G PC3863-1G
APOSPC3863-5GEA 43.8 EUR
APOSPC3863-5G APOSPC3863-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236286
CAS nummer: 238742-82-0