4-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3870-100G PC3870-25G PC3870-500G
APOSPC3870-100GEA 39.5 EUR
APOSPC3870-100G APOSPC3870-25G APOSPC3870-500G
4-Fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Smeltpunt: 90…94 °C
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007830
CAS nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0