2-Fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3871-1G PC3871-25G PC3871-5G
APOSPC3871-1GEA 22 EUR
APOSPC3871-1G APOSPC3871-25G APOSPC3871-5G
2-Fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Smeltpunt: 30…34 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039785
CAS nummer: 870704-14-6
UN: 3261
ADR: 8,II