Potassium perfluorobutane-1-sulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3874-100G PC3874-500G
APOSPC3874-100GEA 0 EUR
APOSPC3874-100G APOSPC3874-500G
Potassium perfluorobutane-1-sulphonate
Potassium perfluorobutane-1-sulphonate
Additive for polymers. Soluble in water, acetone, methanol & ethyl acetate
Formule: C₄F₉KO₃S
Dichtheid: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007515
CAS nummer: 29420-49-3