Propionyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 1180 EUR
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Formule: C₃H₅FO
MW: 76.07 g/mol
Kookpunt: 42…44 °C/760mmHg
Dichtheid: 0.947 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039220
CAS nummer: 430-71-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II