2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3881-1G
PC3881-250MG
APOSPC3881-1GEA
131
EUR
APOSPC3881-1G
APOSPC3881-250MG
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule:
C₉H₁₂F₃N₃ Smeltpunt: 48…50 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00458223 CAS nummer: 238742-83-1 |