1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 33.7 EUR
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃S
Kookpunt: 192…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236348
CAS nummer: 2252-45-1